Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 63,000
Lieferant: Thermo Scientific
44764.AD 44764.AK 44764.K2 44764.K7
44764.ADEA 24.2 EUR
44764.AD 44764.AK 44764.K2 44764.K7
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 63,000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6 Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3 Physical Form: Liquid Density: 0.974 Refractive Index: 1.4035 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00148360
Formel: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃
Dichte: 0,974
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148360
CAS-Nummer: 9016-00-6