5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methyl]thymidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
44815.02
44815.04
44815.09
44815.02EA
143
EUR
44815.02
44815.04
44815.09
5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methyl]thymidin ≥98%
5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methyl]thymidin
Purity: 98+%
CAS No.: 40615-39-2
Molecular Formula: C31H32N2O7
Formula Weight: 544.60
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00010113
Formel:
C₃₁H₃₂N₂O₇ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010113 CAS-Nummer: 40615-39-2 EINECS: 255-003-1 |