Stärke, löslich modifiziert (unlösliche Stoffe 0.01% max)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Amylodextrin, Vitex® Iodindikator
36673.22 36673.36
36673.22EA 57.7 EUR
36673.22 36673.36
Stärke, löslich modifiziert (unlösliche Stoffe 0.01% max)
Stärke, löslich
CAS No.: 9005-84-9 Physical Form: Powder Odour: Odourless Solubility: Instantly soluble in water MDL No.: MFCD00082026
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878