Nitinol, Folie, superelastisch, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
44952.FF
44952.FI
44952.FFEA
77.8
EUR
44952.FF
44952.FI
Nitinol, Folie, superelastisch, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Nitinol
Physical Form: ≈0.51g/25x25mm; Af approx. 10°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091734