Nitinol, Folie, superelastisch, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.38 mm (0.015 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44954.FF
44954.FI
44954.FFEA
73
EUR
44954.FF
44954.FI
Nitinol, Folie, superelastisch, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.38 mm (0.015 in)
Nitinol
Physical Form: ≈1.56g/25x25mm; Af approx. 10°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091734