Polydimethylsiloxan Emulsion
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Silikonöl, PDMS
45088.A4
45088.36
45088.22
45088.A4EA
199
EUR
45088.A4
45088.36
45088.22
Polydimethylsiloxan Emulsion
Polydimethylsiloxane
Formel:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084411 CAS-Nummer: 63148-62-9 |