Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II) (17,1% Pd)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphinE)palladium(ii)
45453.MD 45453.03
45453.MDEA 54.3 EUR
45453.MD 45453.03
Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II) (17,1% Pd)
Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
CAS No.: 34409-44-4 Molecular Formula: C28H46Cl2P2Pd Formula Weight: 621.95 Physical Form: Solid Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Pale yellow Melting Point: dec. MDL No.: MFCD09953450
Formel: C₂₈H₄₆Cl₂P₂Pd
Molecular Weight: 621,944 g/mol
Schmelzpunkt: Zersetzung
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953450
CAS-Nummer: 34409-44-4