Nitinol, Folie, superelastisch, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
45492.FF
45492.FI
45492.GH
45492.FFEA
86.5
EUR
45492.FF
45492.FI
45492.GH
Nitinol, Folie, superelastisch, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Nitinol
Physical Form: ≈0.25g/25x25mm; Af approx. 10°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091734