Palladium hydroxide (5% Pd) auf Kohlenstoff (Pearlman's catalyst) mit 50 % Wasser benetzt, Pulver Type A403002-5
Lieferant: Thermo Scientific
45576.04 45576.09
45576.04EA 82.8 EUR
45576.04 45576.09
Palladium hydroxide (5% Pd) auf Kohlenstoff (Pearlman's catalyst) mit 50 % Wasser benetzt, Pulver Type A403002-5
Palladium hydroxide
CAS No.: 12135-22-7 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064599
Formel: H₂O₂Pd
Molecular Weight: 140,435 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064599
CAS-Nummer: 12135-22-7
EINECS: 235-219-2