Cobalt(II,III)oxid (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) auf Aluminiumoxid
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Trikobalttetraoxid, Tricobalttetraoxid
45579.A4 45579.22 45579.36
45579.A4EA 858 EUR
45579.A4 45579.22 45579.36
Cobalt(II,III)oxid (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) auf Aluminiumoxid
Cobalt(II,III)oxid
Physical Form: 2.5 mm Trilobe extrudate Appearance: Blue Odour: Odourless UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD01074445
Formel: Co₃O₄
Molecular Weight: 240,8 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074445
CAS-Nummer: 1308-06-1
UN: 3077
ADR: 9,III