Nitinol, Folie, Formgedächtnis, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
45663.FF
45663.FI
45663.GE
45663.FFEA
102
EUR
45663.FF
45663.FI
45663.GE
Nitinol, Folie, Formgedächtnis, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Nitinol
Physical Form: ≈0.25g/25x25mm; Af approx. 45°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091734