poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regiozufällig
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
P3HT
45906.MC
45906.ME
45906.MCEA
113
EUR
45906.MC
45906.ME
poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regiozufällig
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-50-1
Physical Form: Powder/chunks
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Brown
MDL No.: MFCD00217686
Formel:
C₁₂H₂₀S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00217686 CAS-Nummer: 104934-50-1 |