Aluminiumoxid basisch für DC
Lieferant: Thermo Scientific
46001.22
46001.36
46001.22EA
38.9
EUR
46001.22
46001.36
Aluminiumoxid basisch für DC
Aluminiumoxid basisch
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 5-15 Micron APS Powder
Refractive Index: 1.765
Appearance: White to pale pink
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
MDL No.: MFCD00003424
Formel:
Al₂O₃ Molecular Weight: 101,96 g/mol Siedepunkt: 2980 °C Schmelzpunkt: 2045 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |