Palladium 1% auf Kohlenstoff, Granulat, reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
46462.14 46462.22 46462.36
46462.14EA 132 EUR
46462.14 46462.22 46462.36
Palladium 1% auf Kohlenstoff, Granulat, reduziert
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: 3mm (0.13in) Pellets MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03457879
CAS-Nummer: 7440-05-3