Palladium 10% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver Type A402023-10
Lieferant: Thermo Scientific
46789.04 46789.09 46789.18
46789.04EA 66.1 EUR
46789.04 46789.09 46789.18
Palladium 10% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver Type A402023-10
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Sold on a dry weight basis Appearance: Black MDL No.: MFCD03457879
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03457879
CAS-Nummer: 7440-05-3