n-Hexan, anhydrous, molecular sieves_over
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Argon_Chemseal
47104.AK
47104.K2
47104.AKEA
54.3
EUR
47104.AK
47104.K2
n-Hexan, anhydrous, molecular sieves_over
n-Hexan
CAS No.: 110-54-3
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -23°(-9°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.659
Refractive Index: 1.3750
Appearance: Colourless
Melting Point: -95°
Boiling Point: 69°
Beilstein Reference: 1730733
UN No.: UN1208
MDL No.: MFCD00009520
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molecular Weight: 86.18 g/mol Siedepunkt: 69 °C Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0.659 Flammpunkt: –23 °C (–9 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 14,4694 |