Eisen(II,III)oxid 97%, Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 97%
CAS No.: 1317-61-9
Molecular Formula: Fe3O4
Formula Weight: 231.54
Physical Form: 50-100nm APS Powder, S. A. 20-50m2/g
Density: 5.2
Refractive Index: 3.0
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1538°
MDL No.: MFCD00011010
Formel:
Fe₃O₄ Schmelzpunkt: 1538 °C Dichte: 5,2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011010 CAS-Nummer: 1317-61-9 EINECS: 215-277-5 Merck Index: 14,4040 |