Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion® Ø 0.5 mm (0.02 in), geglüht
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aurum
47160.BS
47160.BW
47160.CB
47160.BSEA
125
EUR
47160.BS
47160.BW
47160.CB
Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion® Ø 0.5 mm (0.02 in), geglüht
Gold
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈3.79g/m
Appearance: Gold
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formel:
Au Molecular Weight: 196.97 g/mol Siedepunkt: 2800 Schmelzpunkt: 1063 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |