Wolfram, Drahtgeflecht 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
47167.GT 47167.FL
47167.GTEA 317 EUR
47167.GT 47167.FL
Wolfram, Drahtgeflecht 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in)
Tungsten
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9