Aluminiumoxid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
47171.A3
47171.36
47171.A3EA
330
EUR
47171.A3
47171.36
Aluminiumoxid ≥99%
Aluminium oxide
Purity: 99%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 32-63 Micron APS Powder, S.A. 200m2/g
Density: 3.965
Refractive Index: 1.768
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
MDL No.: MFCD00003424
Formel:
Al₂O₃ Siedepunkt: 2980 °C Schmelzpunkt: 2045 °C Dichte: 3,965 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |