Certribromid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
47194.03
47194.06
47194.14
47194.03EA
84.5
EUR
47194.03
47194.06
47194.14
Certribromid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Certribromid
Purity: 99.99%
CAS No.: 14457-87-5
Molecular Formula: CeBr3
Formula Weight: 379.83
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.18
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 733°
Boiling Point: 1560°
MDL No.: MFCD00016004
Formel:
CeBr₃ Siedepunkt: 1560 °C Schmelzpunkt: 733 °C Dichte: 5,18 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016004 CAS-Nummer: 14457-87-5 EINECS: 238-447-0 Merck Index: 14,1995 |