Hämatoxylin Hydrat, (max. 8% H₂O) ≥80% (Trockengewicht), Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Naturschwarz 1
, Hydroxybrasilin Hydrat
, (+)-Hämatoxylin Hydrat
, (6aS,11bR)-7,11b-Dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol Hydrat
47223.22EA
303
EUR
47223.22
47223.06
47223.14
Hämatoxylin Hydrat, (max. 8% H₂O) ≥80% (Trockengewicht), Pulver
Hämatoxylin Hydrat
Formel:
C₁₆H₁₄O₆·xH₂O Molecular Weight: 302,29 g/mol (anhy) Schmelzpunkt: ∼ 200 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078111 CAS-Nummer: 517-28-2 EINECS: 208-237-3 Merck Index: 14,4637 |