Iron(III) hydroxide, α-phase 20% in Wasser stabilisiert, Nanopartikel-Dispersion, Ø <5.0 nm APS Number Weighted
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Stabilisierung: Angefeuchtet mit Wasser
47241.36 47241.22
47241.36EA 1018 EUR
47241.36 47241.22
Iron(III) hydroxide, α-phase 20% in Wasser stabilisiert, Nanopartikel-Dispersion, Ø <5.0 nm APS Number Weighted
Iron(III) hydroxide, alpha-phase
CAS No.: 20344-49-4 Molecular Formula: FeHO2 Formula Weight: 88.85 Physical Form: Liquid Density: 1.20 Appearance: Red-brown Odour: Odourless pH: 3.0 MDL No.: MFCD00064782
Formel: FeO(OH)
Molecular Weight: 88,85 g/mol
Dichte: 1,20
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064782
CAS-Nummer: 20344-49-4
EINECS: 243-746-4
Merck Index: 14,4025