Platin 0,5% auf Aluminiumoxid, Plätzchen 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Platinium
89106.14 89106.22 89106.36
89106.14EA 148 EUR
89106.14 89106.22 89106.36
Platin 0,5% auf Aluminiumoxid, Plätzchen 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), reduziert
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 MDL No.: MFCD00011179
Applications: Selective hydrogenations; gas purifications: e.g. Oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide, hydrogen removal from oxygen or carbon dioxide
Formel: Pt
Molecular Weight: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Schmelzpunkt: 1769
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 12,07689