Kieselgel ≥99,5%, große Pore
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
89385.36 89385.A3
89385.36EA 107 EUR
89385.36 89385.A3
Kieselgel ≥99,5%, große Pore
Silica gel
Purity: 99.5% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: 56 Micron, S.A. 500m2/g, P.V. 0.75cc/g Appearance: White MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4