Atropine sulphate monohydrate ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A10236.09 A10236.18
A10236.09EA 50.9 EUR
A10236.09 A10236.18
Atropine sulphate monohydrate ≥98%
Atropine sulfate monohydrate
Purity: 98+% CAS No.: 5908-99-6 Molecular Formula: C34H46N2O6.H2SO4.H2O Formula Weight: 694.84 (676.82anhy) Melting Point: 187-192° Beilstein Reference: 6109275 UN No.: UN1544 MDL No.: MFCD00074815
Formel: C₁₇H₂₃NO₃
Molecular Weight: 676,82 g/mol
Schmelzpunkt: 187…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074815
CAS-Nummer: 5908-99-6
EINECS: 200-235-0
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,875