4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutansäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10290.06 A10290.14
A10290.06EA 36.8 EUR
A10290.06 A10290.14
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutansäure 98%
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutansäure
Purity: 98% CAS No.: 4619-20-9 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.22 Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 2099653 MDL No.: MFCD00020541
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Schmelzpunkt: 124…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020541
CAS-Nummer: 4619-20-9