Methyl-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureanhydrid (cis/trans-Gemisch), tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylnadic Anhydride, Methylnadic anhydride, Nadic Methyl Anhydride, Methyl-3,6-endomethylenetetrahydrophthalic Anhydride
A10982.36 A10982.0E
A10982.36EA 107 EUR
A10982.36 A10982.0E
Methyl-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureanhydrid (cis/trans-Gemisch), tech.
Methyl-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureanhydrid (cis/trans-Gemisch)
CAS No.: 25134-21-8 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.5052 Boiling Point: 137-140°/10mm MDL No.: MFCD00167036
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178.19 g/mol
Siedepunkt: 137…140 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.232
Flammpunkt: 135 °C (275 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167036
CAS-Nummer: 25134-21-8
EINECS: 246-644-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III