4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid überwiegend trans 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11147.06 A11147.14 A11147.22
A11147.06EA 90.2 EUR
A11147.06 A11147.14 A11147.22
4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid überwiegend trans 97%
4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid
Purity: 97% CAS No.: 583-06-2 Molecular Formula: C10H8O3 Formula Weight: 176.17 Odour: Odourless Melting Point: 93-97° Beilstein Reference: 1817876 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00014015
Formel: C₁₀H₈O₃
Schmelzpunkt: 93…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014015
CAS-Nummer: 583-06-2
EINECS: 209-496-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III