Platin 5% auf Kohlenstoff, trocken
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Platinium
A11186.06
A11186.14
A11186.03
A11186.06EA
118
EUR
A11186.06
A11186.14
A11186.03
Platin 5% auf Kohlenstoff, trocken
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Molecular Weight: 195,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,7529 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...