Phenylfluorone
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, 9-Phenyl-3-fluorone, 2,6,7-Trihydroxy-9-phenyl-3-isoxanthone
A11495.06
A11495.14
A11495.22
A11495.06EA
57.3
EUR
A11495.06
A11495.14
A11495.22
Phenylfluorone
Phenylfluorone
CAS No.: 975-17-7
Molecular Formula: C19H12O5
Formula Weight: 320.30
Melting Point:
Formel:
C₁₉H₁₂O₅ Molecular Weight: 320,30 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005048 CAS-Nummer: 975-17-7 EINECS: 213-550-3 |