4-Methylesculetin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 6,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
A11902.06
A11902.14
A11902.22
A11902.06EA
31.2
EUR
A11902.06
A11902.14
A11902.22
4-Methylesculetin 97%
4-Methylesculetin
Purity: 97%
CAS No.: 529-84-0
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 162550
MDL No.: MFCD00006859
Formel:
C₁₀H₈O₄ Molecular Weight: 192,17 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 275 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006859 CAS-Nummer: 529-84-0 EINECS: 208-470-0 |