3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propansäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroferulic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
A12069.03 A12069.06
A12069.03EA 62.4 EUR
A12069.03 A12069.06
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propansäure 97%
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 1135-23-5 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 87-92° Beilstein Reference: 2110370 MDL No.: MFCD00016558
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Schmelzpunkt: 87…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016558
CAS-Nummer: 1135-23-5
EINECS: 214-489-5