Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12203.03 A12203.06 A12203.14
A12203.03EA 52.6 EUR
A12203.03 A12203.06 A12203.14
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
Purity: 99% CAS No.: 1589-62-4 Molecular Formula: C12H14N4O4 Formula Weight: 278.27 Melting Point: 158-160° MDL No.: MFCD00001658
Formel: C₁₂H₁₄N₄O₄
Molecular Weight: 278.27 g/mol
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001658
CAS-Nummer: 1589-62-4
EINECS: 216-458-1