Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)propionate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12219.06
A12219.14
A12219.06EA
50.2
EUR
A12219.06
A12219.14
Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)propionate 97%
Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)propionate
Purity: 97%
CAS No.: 20349-89-7
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 40-44°
MDL No.: MFCD00067757
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Schmelzpunkt: 40…44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067757 CAS-Nummer: 20349-89-7 |