1-Benzothiophene-2-carboxamide 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12292.03
A12292.06
A12292.03EA
40
EUR
A12292.03
A12292.06
1-Benzothiophene-2-carboxamide 97%
1-Benzothiophene-2-carboxamide
Purity: 97%
CAS No.: 6314-42-7
Molecular Formula: C9H7NOS
Formula Weight: 177.23
Melting Point: 176-178°
Beilstein Reference: 4467
MDL No.: MFCD00052505
Formel:
C₉H₇NOS Schmelzpunkt: 176…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052505 CAS-Nummer: 6314-42-7 |