PTFE
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Polytetrafluoroethylene, Teflon
A12613.30 A12613.18 A12613.0B
A12613.30EA 272 EUR
A12613.30 A12613.18 A12613.0B
PTFE
PTFE
CAS No.: 9002-84-0 Molecular Formula: -(CF2CF2-)n MDL No.: MFCD00084455
Formel: (CF₂CF₂)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084455
CAS-Nummer: 9002-84-0
Merck Index: 14,7562