Procion blue H-5R
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12719.14
A12719.22
A12719.14EA
35.9
EUR
A12719.14
A12719.22
Procion blue H-5R
Procion blue H-5R
CAS No.: 12236-84-9
MDL No.: MFCD00070851
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070851 CAS-Nummer: 12236-84-9 |