3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: ICPTES, Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane, (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane, Isocyanic acid 3-(Triethoxysilyl)propyl ester, 3-(Triethoxysilyl)propyl Isocyanate
A12890.06 A12890.14
A12890.06EA 25.8 EUR
A12890.06 A12890.14
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Purity: 95% CAS No.: 24801-88-5 Molecular Formula: C10H21NO4Si Formula Weight: 247.37 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4210 Odour: Mild Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 4404652 UN No.: UN2927 MDL No.: MFCD00051459
Formel: C₁₀H₂₁NO₄Si
Molecular Weight: 247,366 g/mol
Siedepunkt: 238 °C
Dichte: 0,990
Flammpunkt: 77 °C (170 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051459
CAS-Nummer: 24801-88-5
EINECS: 246-467-6
ADR: 6.1,II