4-Acetoxycinnamic acid überwiegend trans ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Acetoxyphenyl)acrylic acid
A12979.06 A12979.22
A12979.06EA 39.4 EUR
A12979.06 A12979.22
4-Acetoxycinnamic acid überwiegend trans ≥98%
4-Acetoxycinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 15486-19-8 Molecular Formula: C11H10O4 Formula Weight: 206.20 Odour: Odourless Melting Point: 205-208° Beilstein Reference: 2645987 MDL No.: MFCD00016847
Formel: C₁₁H₁₀O₄
Molecular Weight: 206.2 g/mol
Schmelzpunkt: 205…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016847
CAS-Nummer: 15486-19-8
EINECS: 239-512-6