Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxylate
A13095.06
A13095.14
A13095.06EA
91.4
EUR
A13095.06
A13095.14
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 99%
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 37619-24-2
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 96-98°/15mm
Beilstein Reference: 116477
MDL No.: MFCD00052747
Formel:
C₇H₉NO₂ Molecular Weight: 139.16 g/mol Siedepunkt: 96…98 °C (15 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052747 CAS-Nummer: 37619-24-2 |