2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methylpyrimidine-2(1H)-thione hydrochloride
A13145.14
A13145.22
A13145.14EA
40.2
EUR
A13145.14
A13145.22
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride 99%
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 6959-66-6
Molecular Formula: C5H6N2S.HCl
Formula Weight: 162.64
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 3691520
MDL No.: MFCD00012783
Formel:
C₅H₇ClN₂S Molecular Weight: 162.635 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 265 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012783 CAS-Nummer: 6959-66-6 EINECS: 230-152-5 |