N-Hydroxy-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureimid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: endo-N-Hydroxybicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboximide
A13205.09 A13205.18 A13205.30
A13205.09EA 33.5 EUR
A13205.09 A13205.18 A13205.30
N-Hydroxy-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureimid 97%
N-Hydroxy-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureimid
Purity: 97% CAS No.: 21715-90-2 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: 166-170° Beilstein Reference: 13540 MDL No.: MFCD00065691
Formel: C₉H₉NO₃
Molecular Weight: 179.18 g/mol
Schmelzpunkt: 166…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167583
CAS-Nummer: 21715-90-2
EINECS: 244-538-6