Cinnamamide überwiegend trans 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cinnamamide (Predominantly trans)
A13429.06 A13429.14 A13429.22
A13429.06EA 47.9 EUR
A13429.06 A13429.14 A13429.22
Cinnamamide überwiegend trans 97%
Cinnamamide
Purity: 97% CAS No.: 621-79-4 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 145-149° Beilstein Reference: 2040577 MDL No.: MFCD00008033
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,177 g/mol
Schmelzpunkt: 145…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008033
CAS-Nummer: 621-79-4
EINECS: 210-707-8