Piperine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
A13510.06 A13510.14 A13510.22
A13510.06EA 34.9 EUR
A13510.06 A13510.14 A13510.22
Piperine 98%
Piperine
Purity: 98% CAS No.: 94-62-2 Molecular Formula: C17H19NO3 Formula Weight: 285.34 Melting Point: 128-133° Beilstein Reference: 90741 MDL No.: MFCD00005839
Formel: C₁₇H₁₉NO₃
Molecular Weight: 285.34 g/mol
Schmelzpunkt: 128…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005839
CAS-Nummer: 94-62-2
EINECS: 202-348-0