Hydratroponitril 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: alpha-Methylphenylacetonitrile
A13636.09 A13636.14
A13636.09EA 53.7 EUR
A13636.09 A13636.14
Hydratroponitril 96%
2-Phenylpropionitrile
Purity: 97% CAS No.: 1823-91-2 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5106 Boiling Point: 230-232° Beilstein Reference: 774576 UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00001871
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 230…232 °C
Dichte: 0.985
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001871
CAS-Nummer: 1823-91-2
EINECS: 217-354-9
ADR: 6.1 III