Diethyl phenylthiomethylphosphonate 96%
Lieferant: Thermo Scientific
A13660.18EA
330
EUR
A13660.18
A13660.09
Diethyl phenylthiomethylphosphonate 96%
Diethyl phenylthiomethylphosphonate
Formel:
C₁₁H₁₇O₃PS Siedepunkt: 146…148 °C (0,5 mmHg) Dichte: 1,174 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015130 CAS-Nummer: 38066-16-9 EINECS: 253-770-7 |