Crotonsäurechlorid 90% remainder mainly cis-isomer, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: But-2-enoyl chloride, 2-Butenoyl chloride, Crotonoyl Chloride, Crotonic acid chloride
A13710.14 A13710.22 A13710.36
A13710.14EA 33.4 EUR
A13710.14 A13710.22 A13710.36
Crotonsäurechlorid 90% remainder mainly cis-isomer, technische Qualität
Crotonoyl chloride
Purity: 90+% CAS No.: 625-35-4 Molecular Formula: C4H5ClO Formula Weight: 104.54 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4600 Odour: Acrid Boiling Point: 121-123° Beilstein Reference: 506118 UN No.: UN2920 MDL No.: MFCD00000734
Formel: C₄H₅ClO
Molecular Weight: 104,53 g/mol
Siedepunkt: 121…123 °C
Dichte: 1,091
Flammpunkt: 35 °C (95 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000734
CAS-Nummer: 625-35-4
EINECS: 210-889-9
UN: 2920
ADR: 8,II