3-Amino-4-methoxybenzamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-p-anisamide
A13942.06 A13942.14
A13942.06EA 22.8 EUR
A13942.06 A13942.14
3-Amino-4-methoxybenzamid 98%
3-Amino-4-methoxybenzamid
Purity: 98% CAS No.: 17481-27-5 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 156-160° MDL No.: MFCD00017132
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Schmelzpunkt: 156…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017132
CAS-Nummer: 17481-27-5
EINECS: 241-497-6