4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14115.03 A14115.06 A14115.14
A14115.03EA 20.6 EUR
A14115.03 A14115.06 A14115.14
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Purity: 98% CAS No.: 74370-93-7 Molecular Formula: C7H12N2S Formula Weight: 156.26 Melting Point: 98-103° Beilstein Reference: 114270 MDL No.: MFCD00051644
Formel: C₇H₁₂N₂S
Schmelzpunkt: 98…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051644
CAS-Nummer: 74370-93-7